0
0,00 SFr.
Auftragserfassung
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9378.1ML
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9378.1ML
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Cdt:
1 mL
Type d'enzyme:
Recombinant
Source:
E. coli
Nom de l'enzyme:
mRNA Cap 2'-O-methyltransferase
Specifications
About this item
Product Details
Product Details