0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
ABNOP9379.20UL
:
Abnova
:
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
ABNOP9379.20UL
:
Abnova
:
Cdt:
20 µl
Type d'enzyme:
Recombinant
Source:
E. coli
Nom de l'enzyme:
Poly(A) Polymerase