0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant Human LEP (from E. coli)
Recombinant Human LEP (from E. coli)
Recombinant Human LEP (from E. coli)
Catalog # ABNOP8893.50UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Human LEP (from E. coli)
Catalog # ABNOP8893.50UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Cdt:
50 µG
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Source:
E. coli
Species:
Human
ID de gène:
P41159
Nom de la protéine/du peptide:
LEP
Specifications
About this item
Product Details
Product Details