Recombinant Human MANF (from E. coli)
Référence ABNOP8915.20UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:20 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- ID de gène:P55145
- Nom de la protéine/du peptide:MANF
- Sequence:25a.a.-182a.a.