Recombinant Human CSF1 (from E. coli)
Référence ABNOP8922.25UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- ID de gène:P09603
- Nom de la protéine/du peptide:CSF1
- Sequence:33a.a.-190a.a.