ContactUsLinkComponent
Recombinant Human CXCL10 (from E. coli), His-tag
Recombinant Human CXCL10 (from E. coli), His-tag
Référence ABNOP9490.25UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human CXCL10 (from E. coli), His-tag
Référence ABNOP9490.25UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    25 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Tag sequence:
    His-tag
  • ID de gène:
    P02778
  • Nom de la protéine/du peptide:
    CXCL10
  • Sequence:
    22a.a.-98a.a.