0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant Human CSF3 (from HEK293 cells)
Recombinant Human CSF3 (from HEK293 cells)
Recombinant Human CSF3 (from HEK293 cells)
Référence ABNOP8707.10UG
Fournisseur:
Abnova
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Recombinant Human CSF3 (from HEK293 cells)
Référence ABNOP8707.10UG
Fournisseur:
Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
10 µG
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Source:
HEK293 cells
Species:
Human
Nom de la protéine/du peptide:
CSF3
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit