0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant Human EREG (from E. coli)
Recombinant Human EREG (from E. coli)
Recombinant Human EREG (from E. coli)
ABNOP8568.25UG
:
Abnova
:
Recombinant Human EREG (from E. coli)
ABNOP8568.25UG
:
Abnova
:
Cdt:
25 µG
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Source:
E. coli
Species:
Human
ID de gène:
O14944
Nom de la protéine/du peptide:
EREG