0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant Human HGF
Recombinant Human HGF
Recombinant Human HGF
Catalog # ABNOP8759.10UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Human HGF
Catalog # ABNOP8759.10UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Cdt:
10 µG
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Species:
Human
Nom de la protéine/du peptide:
HGF
Specifications
About this item
Product Details
Product Details