Recombinant Mouse IL3 (from Sf9 cells), His-tag
Référence ABNOP8260.5UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:5 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:Insect cells (Sf9)
- Species:Mouse
- Tag sequence:His-tag
- ID de gène:P01586
- Nom de la protéine/du peptide:IL3
- Sequence:27a.a.-166a.a.