Recombinant Human FGF8 (from E. coli)
Recombinant Human FGF8 (from E. coli)
25 µG
N° de catalogue ABNOP8603.25UG
Fournisseur:   Abnova
Recombinant Human FGF8 (from E. coli)
N° de catalogue ABNOP8603.25UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human FGF8 (from E. coli)
25 µG
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 296.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 µG
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 µG
  • Cat. No.:
    ABNOP8603.25UG
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    FGF8
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..