Recombinant Human ANGPT1 (from E. coli)
Recombinant Human ANGPT1 (from E. coli)
20 µG
N° de catalogue ABNOP8405.20UG
Fournisseur:   Abnova
Recombinant Human ANGPT1 (from E. coli)
N° de catalogue ABNOP8405.20UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human ANGPT1 (from E. coli)
20 µG
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 296.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 µG
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20 µG
  • ID de gène:
    Q15389
  • Cat. No.:
    ABNOP8405.20UG
  • Sequence:
    20a.a.-498a.a.
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    ANGPT1
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli