ContactUsLinkComponent
Recombinant Human FASLG (from E. coli)
  ABNOP8583.20UG
 :  Abnova
 :  
Recombinant Human FASLG (from E. coli)
  ABNOP8583.20UG
 :  Abnova
 :  
  • Cdt:
    20 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    FASLG