ContactUsLinkComponent
Recombinant Mouse EPO (from Baculovirus), His-tag
Recombinant Mouse EPO (from Baculovirus), His-tag
Référence ABNOP8079.100UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Mouse EPO (from Baculovirus), His-tag
Référence ABNOP8079.100UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    Baculovirus
  • Species:
    Mouse
  • Tag sequence:
    His-tag
  • ID de gène:
    P07321
  • Nom de la protéine/du peptide:
    EPO
  • Sequence:
    27a.a.-192a.a.