Recombinant Mouse TNFSF4 (from Baculovirus), His-tag
Référence ABNOP8106.100UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:Baculovirus
- Species:Mouse
- Tag sequence:His-tag
- ID de gène:P43488
- Nom de la protéine/du peptide:TNFSF4
- Sequence:51a.a.-198a.a.