Recombinant Human SIRPG (from Baculovirus), hIgG-His-tag
Référence ABNOP8110.100UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:Baculovirus
- Species:Human
- Tag sequence:hIgG-His-tag
- ID de gène:Q9P1W8
- Nom de la protéine/du peptide:SIRPG
- Sequence:29a.a.-360a.a.