Recombinant Human PDIA6 (from E. coli), His-tag
Référence ABNOP7940.100UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Tag sequence:His-tag
- ID de gène:Q15084
- Nom de la protéine/du peptide:PDIA6
- Sequence:20a.a.-440a.a.