0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant Human NME2 (from E. coli)
Recombinant Human NME2 (from E. coli)
Recombinant Human NME2 (from E. coli)
ABNOP7962.100UG
:
Abnova
:
Recombinant Human NME2 (from E. coli)
ABNOP7962.100UG
:
Abnova
:
Cdt:
100 µG
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Source:
E. coli
Species:
Human
ID de gène:
P22392
Nom de la protéine/du peptide:
NME2
Sequence:
1a.a.-152a.a.