Recombinant Human ERGIC3 (from E. coli), His-tag
Recombinant Human ERGIC3 (from E. coli), His-tag
500 µG
N° de catalogue ABNOP7780.500UG
Fournisseur:   Abnova
Recombinant Human ERGIC3 (from E. coli), His-tag
N° de catalogue ABNOP7780.500UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human ERGIC3 (from E. coli), His-tag
500 µG
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’030.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 µG
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 µG
  • ID de gène:
    NP_057050
  • Cat. No.:
    ABNOP7780.500UG
  • Tag sequence:
    His-tag
  • Sequence:
    47a.a.-341a.a
  • Species:
    Human
  • Nom de la protéine/du peptide:
    ERGIC3
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
Spécifications