Recombinant Human ENTPD3 (from E. coli), His-tag
Référence ABNOP7790.50UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:50 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Tag sequence:His-tag
- ID de gène:NP_001239.2
- Nom de la protéine/du peptide:ENTPD3
- Sequence:44a.a.-485a.a