ContactUsLinkComponent
Recombinant Mouse TIMP1 (from Baculovirus), His-tag
Recombinant Mouse TIMP1 (from Baculovirus), His-tag
Référence ABNOP7870.500UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Mouse TIMP1 (from Baculovirus), His-tag
Référence ABNOP7870.500UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    500 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    Baculovirus
  • Species:
    Mouse
  • Tag sequence:
    His-tag
  • ID de gène:
    P12032
  • Nom de la protéine/du peptide:
    TIMP1
  • Sequence:
    25a.a.-205a.a.