Recombinant Human ANP32B (from E. coli), His-tag
Référence ABNOP7813.20UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:20 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Tag sequence:His-tag
- Nom de la protéine/du peptide:ANP32B