Recombinant Rat IL10 (from E. coli)
Catalog # ABNOP7627.1MG
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:1 mg
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Rat
- ID de gène:P29456
- Nom de la protéine/du peptide:IL10
- Sequence:19a.a.-178a.a.