Recombinant Human RPL35 (from E. coli), His-tag
Référence ABNOP7687.100UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Tag sequence:His-tag
- ID de gène:NP_009140
- Nom de la protéine/du peptide:RPL35
- Sequence:1a.a.-123a.a