ContactUsLinkComponent
Recombinant Human UBE2G1 (from E. coli), His-tag
  ABNOP7740.500UG
 :  Abnova
 :  
Recombinant Human UBE2G1 (from E. coli), His-tag
  ABNOP7740.500UG
 :  Abnova
 :  
  • Cdt:
    500 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Tag sequence:
    His-tag
  • ID de gène:
    NP_003333
  • Nom de la protéine/du peptide:
    UBE2G1
  • Sequence:
    1a.a.-170a.a