Recombinant Mouse CXCL9 (from E. coli)
Katalognr. ABNOP7526.5UG
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Cdt:5 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Mouse
- ID de gène:P18340
- Nom de la protéine/du peptide:CXCL9
- Sequence:22a.a.-126a.a.