ContactUsLinkComponent
Recombinant Human TNFRSF1A (from CHO cells)
Recombinant Human TNFRSF1A (from CHO cells)
Référence ABNOP7363.10UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human TNFRSF1A (from CHO cells)
Référence ABNOP7363.10UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    10 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    CHO cells
  • Species:
    Human
  • ID de gène:
    P19438
  • Nom de la protéine/du peptide:
    TNFRSF1A
  • Sequence:
    50a.a.-211a.a