Recombinant Human IFNGR2 (from CHO cells)
Référence ABNOP7377.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:CHO cells
- Species:Human
- ID de gène:P38484
- Nom de la protéine/du peptide:IFNGR2
- Sequence:28a.a.-247a.a