Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Recombinant Human FGF21 (from CHO cells), His-tag
  ABNOP7443.10UG
 :  Abnova
 :  
Recombinant Human FGF21 (from CHO cells), His-tag
  ABNOP7443.10UG
 :  Abnova
 :  
  • Cdt:
    10 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    CHO cells
  • Species:
    Human
  • Tag sequence:
    His-tag
  • ID de gène:
    Q9NSA1
  • Nom de la protéine/du peptide:
    FGF21
  • Sequence:
    29a.a.-209a.a.