Recombinant Mouse FGF1 (from E. coli)
Codice catalogo ABNOP7336.10UG
Nome del fornitore: Abnova
Numero CAS:
Specifiche
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Mouse
- ID de gène:P61148
- Nom de la protéine/du peptide:FGF1
- Sequence:16a.a.-155a.a.