0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant Human CXCL1 (from E. coli)
Recombinant Human CXCL1 (from E. coli)
Recombinant Human CXCL1 (from E. coli)
ABNOP7498.5UG
:
Abnova
:
Recombinant Human CXCL1 (from E. coli)
ABNOP7498.5UG
:
Abnova
:
Cdt:
5 µG
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Source:
E. coli
Species:
Human
ID de gène:
P09341
Nom de la protéine/du peptide:
CXCL1
Sequence:
35a.a.-107a.a.