ContactUsLinkComponent
Recombinant Human ACE2(HUMAN) (from CHO cells)
Recombinant Human ACE2(HUMAN) (from CHO cells)
Référence ABNOP7399.1MG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human ACE2(HUMAN) (from CHO cells)
Référence ABNOP7399.1MG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    CHO cells
  • Species:
    Human
  • ID de gène:
    Q9BYF1
  • Nom de la protéine/du peptide:
    ACE2(HUMAN)
  • Sequence:
    18a.a.-740a.a.