ContactUsLinkComponent
Recombinant Rat LEP (from E. coli)
Recombinant Rat LEP (from E. coli)
Référence ABNOP7414.5MG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Rat LEP (from E. coli)
Référence ABNOP7414.5MG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    5 mg
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Rat
  • ID de gène:
    P50596
  • Nom de la protéine/du peptide:
    LEP
  • Sequence:
    22a.a.-167a.a.