Recombinant Human SHH (from E. coli)
Référence ABNOP7255.25UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- ID de gène:Q15465
- Nom de la protéine/du peptide:SHH
- Sequence:22a.a.-197a.a.