Recombinant Human PPBP (from E. coli)
Référence ABNOP7201.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- ID de gène:P02775
- Nom de la protéine/du peptide:PPBP
- Sequence:35a.a.-107a.a.