Recombinant Human CXCL12 (from E. coli)
Référence ABNOP7203.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- ID de gène:P48061
- Nom de la protéine/du peptide:CXCL12
- Sequence:22a.a.-89a.a.