Recombinant Human TNFRSF10B (from E. coli)
Référence ABNOP7272.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- ID de gène:O14763
- Nom de la protéine/du peptide:TNFRSF10B
- Sequence:52a.a.-183a.a