Recombinant Rat TNF (from P. pastoris)
Catalog # ABNOP7312.10UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:P. pastoris
- Species:Rat
- ID de gène:P16599
- Nom de la protéine/du peptide:TNF
- Sequence:80a.a.-235a.a.