Recombinant Human IL1RN (from E. coli)
Référence ABNOP7127.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- ID de gène:P81510-1
- Nom de la protéine/du peptide:IL1RN
- Sequence:26a.a.-177a.a.