ContactUsLinkComponent
Recombinant Human PDFGB (from P. pastoris)
  ABNOP7140.10UG
 :  Abnova
 :  
Recombinant Human PDFGB (from P. pastoris)
  ABNOP7140.10UG
 :  Abnova
 :  
  • Cdt:
    10 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    P. pastoris
  • Species:
    Human
  • ID de gène:
    P01127
  • Nom de la protéine/du peptide:
    PDFGB
  • Sequence:
    82a.a.-190a.a.