0
0,00 SFr.
Auftragserfassung
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Protéines et Peptides
Recombinant Mouse VEGFA (from P. pastoris)
Recombinant Mouse VEGFA (from P. pastoris)
Recombinant Mouse VEGFA (from P. pastoris)
ABNOP7146.1MG
:
Abnova
:
Recombinant Mouse VEGFA (from P. pastoris)
ABNOP7146.1MG
:
Abnova
:
Cdt:
1 mg
Type de protéine/peptide:
Recombinant
Source:
P. pastoris
Species:
Mouse
ID de gène:
Q00731-2
Nom de la protéine/du peptide:
VEGFA
Sequence:
27a.a.-190a.a.