Anti-FAS Rabbit Recombinant Antibody
Référence ABNORAB02496.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:FAS
- Clonalité:Recombinant
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human FAS.
- Cdt:100 µl