0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Anticorps
Anti-GSDMD Rabbit Recombinant Antibody
Anti-GSDMD Rabbit Recombinant Antibody
Anti-GSDMD Rabbit Recombinant Antibody
ABNORAB02507.100UL
:
Abnova
Anti-GSDMD Rabbit Recombinant Antibody
ABNORAB02507.100UL
:
Abnova
Symbole de l'antigène:
GSDMD
Clonalité:
Recombinant
Hôte:
Rabbit
Réactivité:
Human
Immunogène:
Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GSDMD.
Cdt:
100 µl