Anti-ENO1 Rabbit Recombinant Antibody
Référence ABNORAB02460.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:ENO1
- Clonalité:Recombinant
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human ENO1.
- Cdt:100 µl