Anti-PRDM9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: RAB-C370]
Référence ABNORAB03763.200UG
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:PRDM9
- Clonalité:Recombinant
- Clone:RAB-C370
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PRDM9.
- Cdt:200 µG