ContactUsLinkComponent
Anti-PRMT3 Human Recombinant Antibody [clone: RAB-C372]
Anti-PRMT3 Human Recombinant Antibody [clone: RAB-C372]
Catalog # ABNORAB03769.100UG
Supplier:  Abnova
Anti-PRMT3 Human Recombinant Antibody [clone: RAB-C372]
Catalog # ABNORAB03769.100UG
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    PRMT3
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    RAB-C372
  • Hôte:
    Human
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant human monoclonal antibody raised against human PRMT3.
  • Cdt:
    100 µG