ContactUsLinkComponent
Anti-TBP Rabbit Recombinant Antibody [clone: 3C7]
  ABNORAB03973.100UL
 :  Abnova
Anti-TBP Rabbit Recombinant Antibody [clone: 3C7]
  ABNORAB03973.100UL
 :  Abnova
  • Symbole de l'antigène:
    TBP
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    3C7
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human TBP.
  • Cdt:
    100 µl