Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-TNFRSF9 Mouse Recombinant Antibody [clone: 4B4-1-1]
Anti-TNFRSF9 Mouse Recombinant Antibody [clone: 4B4-1-1]
Catalog # ABNORAB03645.200UG
Supplier:  Abnova
Anti-TNFRSF9 Mouse Recombinant Antibody [clone: 4B4-1-1]
Catalog # ABNORAB03645.200UG
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    TNFRSF9
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    4B4-1-1
  • Hôte:
    Mouse
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant mouse monoclonal antibody raised against human TNFRSF9.
  • Cdt:
    200 µG