Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-Profilin 1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-6H7]
  ABNORAB01694.100UL
 :  Abnova
Anti-Profilin 1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-6H7]
  ABNORAB01694.100UL
 :  Abnova
  • Symbole de l'antigène:
    Profilin 1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R06-6H7
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against synthetic peptide of human Profilin 1
  • Cdt:
    100 µl