Anti-PHD1 Rabbit Recombinant Antibody
Référence ABNORAB02396.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:PHD1
- Clonalité:Recombinant
- Hôte:Rabbit
- Immunogène:Rabbit monoclonal antibody raised against recombinant PHD1.
- Cdt:100 µl